Merck
SML1747
JNJ-55511118
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
5-[2-Chloro-6-(trifluoromethoxy)phenyl]-1,3-dihydrobenzimidazol-2-one
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C14H8ClF3N2O2
Molekulargewicht:
328.67
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 25 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
Biochem/physiol Actions
JNJ-55511118 is an orally available, brain penetrant, potent and selective negative modulator of AMPA receptors that requires the presence of the accessory protein CACNG8 (TARP-γ8). JNJ-55511118 exhibit potent inhibition of neurotransmission within hippocampus, and a strong anti-convulsant effect.
JNJ-55511118 is an orally available, brain penetrant, potent and selective negative modulator of AMPA receptors.
JNJ-55511118 is also known as 5-[2-chloro-6-(trifluoromethoxy)phenyl]-1,3-dihydrobenzimidazol-2-one. It acts as an anticonvulsant or neuroprotectant. It is considered as a reversible α-amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazolepropionic acid (AMPA) receptor inhibitor, mainly in the hippocampus region.
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)