Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
5 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 110,00 |
25 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 447,00 € 379,95 |
Über diesen Artikel
€ 110,00
Produktname
(R)-ZINC-3573, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CN([C@H](CC1)CN1C2=CC(C3=CC=CC=C3)=NC4=CC=NN24)C
InChI
1S/C18H21N5/c1-21(2)15-9-11-22(13-15)18-12-16(14-6-4-3-5-7-14)20-17-8-10-19-23(17)18/h3-8,10,12,15H,9,11,13H2,1-2H3/t15-/m1/s1
InChI key
XKBSPAZCFAIBJL-OAHLLOKOSA-N
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed) | solubility DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed) | solubility DMSO: 1 mg/mL, clear (warmed) | solubility DMSO: ≥10 mg/mL |
| color white to beige | color white to beige | color white to beige | color faintly yellow to dark yellow |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Skin Irrit. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?