Fortfahren mit
SML1694
TVB-3166
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
4-(1-(5-(3,4-Dimethyl-1H-pyrazol-5-yl)-2,4-dimethylbenzoyl)azetidin-3-yl)benzonitrile
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 129,00
€ 109,65
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 459,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C24H24N4O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
384.47
UNSPSC Code:
41106300
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
protect from light
€ 109,65
Listenpreis€ 129,00Sparen Sie 15%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
protect from light
color
white to beige
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC1=C(C2=C(C)C(C)=NN2)C=C(C(N3CC(C4=CC=C(C#N)C=C4)C3)=O)C(C)=C1
InChI
1S/C24H24N4O/c1-14-9-15(2)22(10-21(14)23-16(3)17(4)26-27-23)24(29)28-12-20(13-28)19-7-5-18(11-25)6-8-19/h5-10,20H,12-13H2,1-4H3,(H,26,27)
InChI key
ICDQFUFDAFKCAX-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
TVB-3166 is a cell-permeable pyrrazole derivative that inhibits cellular palmitate synthesis (IC50 <100 nM) by fatty acid synthase (FASN) keto-reductase activity in a potent and reversible manner (IC50 = 42 nM), effectively inhibiting palmitate-dependent survival of various cancer cells in cultures and xenografted tumor growth in mice vivo (60-100 mg/kg/d p.o.), while exhibiting little or no anti-proliferation activity toward non-palmitate-dependent growth of cancer and non-cancer cultures. FASN inhibition by TVB-3166 treatment is also effective against the replications respiratory viruses both in cultures (Effc. conc. 200 nM against RSV and PIV3 in A549, HEp2, and HeLa cultures) and in mice (50 mg/kg/12 h, p.o.; RSV) in vivo without significant adverse effects to the host cells or mice.
TVB-3166 is a cell-permeable pyrrazole derivative that inhibits cellular palmitate synthesis.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML2226SML1276SML1693
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage condition
protect from light
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
-
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 1 mg/mL, clear (warmed)
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)