Fortfahren mit
SML1638
VX-745
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
5-(2,6-Dichlorophenyl)-2-(2,4-difluorophenylthio)-6H-pyrimido[1,6-b]pyridazin-6-one
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 104,00
€ 88,40
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 367,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C19H9Cl2F2N3OS
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
436.26
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
€ 88,40
Listenpreis€ 104,00Sparen Sie 15%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
FC1=C(SC2=NN(C=N3)C(C=C2)=C(C4=C(Cl)C=CC=C4Cl)C3=O)C=CC(F)=C1
InChI
1S/C19H9Cl2F2N3OS/c20-11-2-1-3-12(21)17(11)18-14-5-7-16(25-26(14)9-24-19(18)27)28-15-6-4-10(22)8-13(15)23/h1-9H
InChI key
VEPKQEUBKLEPRA-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... MAPK14(1432)
Biochem/physiol Actions
VX-745 is a selective blood-brain barrier penetrant inhibitor of p38 MAPKα.
VX-745 is a selective blood-brain barrier penetrant inhibitor of p38 MAPKα. VX-745 showed 20-fold selectivity for p38α over p38β and a Ki value of 220 nM. VX-745 has been shown to reduce inflammation in an arthritic (AIA) mouse model and to improve performance in aged rats.
Other Notes
VX-745 has been expertly reviewed and recommended by the Chemical Probes Portal. For more information, please visit the VX-745 probe summary on the Chemical Probes Portal website.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML2493SML2270SML1446
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
white to light brown
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)