Fortfahren mit
SML1630
Bendazac
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
Bendazolic acid, [(1-Benzyl-1H-indazol-3-yl)oxy]acetic acid
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C16H14N2O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
282.29
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
243-569-2
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
solubility
DMSO: soluble ≥1 mg/mL, methanol: soluble ≥1 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(COC1=NN(CC2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C31)=O
InChI
1S/C16H14N2O3/c19-15(20)11-21-16-13-8-4-5-9-14(13)18(17-16)10-12-6-2-1-3-7-12/h1-9H,10-11H2,(H,19,20)
InChI key
BYFMCKSPFYVMOU-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... XDH(7498)
Biochem/physiol Actions
Bendazac (or bendazolic acid) is a non-steroidal anti-inflammatory drug used for joint and muscular pain. Bendazac is an anti-denaturant drug for cataract and other condensation diseases. In addition, Bendazac has been used in studies related to potential treatment and pevention of ischemia and reperfusion syndromes, and was found to inhibit only reversible and irreversible xanthine oxidase.
Bendazac is a non-steroidal anti-inflammatory drug used for joint and muscular pain.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)