Fortfahren mit
SML1619
Tazarotenic acid
≥98% (HPLC), powder, retinoid receptor (RAR) agonist
Synonym(e):
6-(2-(4,4-Dimethylthiochroman-6-yl)ethynyl)nicotinic acid, 6-[2-(3,4-Dihydro-4,4-dimethyl-2H-1-benzothiopyran-6-yl)ethynyl]-3-pyridinecarboxylic acid, AGN 190299, AGN-190299, Tazarotene acid
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 133,00
€ 113,05
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 524,00
€ 445,40
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C19H17NO2S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
323.41
UNSPSC Code:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
€ 113,05
Listenpreis€ 133,00Sparen Sie 15%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Tazarotenic acid, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to light brown
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC1(C)CCSC2=C1C=C(C#CC3=CC=C(C(O)=O)C=N3)C=C2
InChI
1S/C19H17NO2S/c1-19(2)9-10-23-17-8-4-13(11-16(17)19)3-6-15-7-5-14(12-20-15)18(21)22/h4-5,7-8,11-12H,9-10H2,1-2H3,(H,21,22)
InChI key
IQIBKLWBVJPOQO-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Tazarotenic acid, an active metabolite of tazarotene, is a potent and selective agonist of the retinoid receptor (RAR) that binds to RARα, RARβ, and RARγ. Tazarotenic acid relatively selective activates RARβ and RARγ. Tazarotenic acid is a first xenobiotic substrate of human retinoic acid hydroxylase CYP26A1 and CYP26B1.
Tazarotenic acid, an active metabolite of tazarotene, is a potent and selective agonist of the retinoid receptor (RAR).
Tazarotene is transformed to tazarotenic acid with the help of esterases. Tazarotenic acid regulates the pathogenic aspects of psoriasis through normalizing abnormal keratinocyte differentiation. It possesses strong anti-hyperproliferative effects in skin and reduces inflammation.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
T7080SML2779SML0573
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: >15 mg/mL
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
color
white to light brown
color
white to very faintly yellow
color
white to beige
color
white to beige
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)