Fortfahren mit
SML1606
Oseltamivirphosphat
≥98% (HPLC), Neuraminidase inhibitor, powder
Synonym(e):
(3R,4R,5S)-4-Acetamido-5-amino-3-(1-ethylpropoxy)-1-cyclohexen-1-carbonsäure-ethylester -phosphat (Salz)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 94,40
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C16H28N2O4 ·H3PO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
410.40
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
€ 94,40
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Oseltamivirphosphat, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]/D -26 to -36°, c = 1 in H2O
color
white to beige
solubility
H2O: 30 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
OP(O)(O)=O.CCOC(=O)C1=C[C@@H](OC(CC)CC)[C@H](NC(C)=O)[C@@H](N)C1
InChI
1S/C16H28N2O4.H3O4P/c1-5-12(6-2)22-14-9-11(16(20)21-7-3)8-13(17)15(14)18-10(4)19;1-5(2,3)4/h9,12-15H,5-8,17H2,1-4H3,(H,18,19);(H3,1,2,3,4)/t13-,14+,15+;/m0./s1
InChI key
PGZUMBJQJWIWGJ-ONAKXNSWSA-N
Biochem/physiol Actions
Oseltamivir phosphate is an influenza viral neuraminidase inhibitor. Oseltamivir phosphate, an antiviral, is used clinically to treat influenza A and influenza B, and to prevent flu after exposure. Oseltamivir phosphate is hydrolyzed in the liver to its active form, oseltamivir carboxylate, which is an inhibitor of influenza viral neuraminidases essential for viral replication. Oseltamivir has a broad spectrum of activity against a range of influenza A and B subtypes with IC50 values for neuraminidases measured from less than 1 nM to approximately 30 nM, depending on the virus subtype.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1479304PHR1781BP903
form
powder
form
-
form
-
form
crystalline powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
300
Quality Level
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-8°C
solubility
H2O: 30 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
-
solubility
-
color
white to beige
color
-
color
-
color
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Oseltamivirphosphat
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)