Fortfahren mit
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
10 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 90,50 |
50 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 367,00 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C19H25N5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
323.44
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Form:
powder
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenProduktname
S3QEL 2,
form
powder
Quality Segment
color
white to beige
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
Biochem/physiol Actions
S3QEL 2 is a selective inhibitor of superoxide production from the outer Q-binding site of mitochondrial respiratory complex site III (IIIQo) without altering oxidative phosphorylation.
S3QEL 2 is a selective inhibitor of superoxide production from the outer Q-binding site of mitochondrial respiratory complex site III (IIIQo) without altering oxidative phosphorylation. Site IIIQo is the primary source of mitochondrial reactive oxygen species (ROS) and has been implicated in a broad range of ROS-mediated signaling and pathology. S3QEL 2 lowered HIF-1α induction, protected against ROS-induced, JNK-mediated cell stress in pancreatic beta-cells, and decreased the oxidative stress-induced apoptosis that limits the yield of functional β-cells from intact islets.
S3QEL 2, a cell permeable substituted allopurinol, is also known as 1-(3,4-Dimethylphenyl)-N,N-dipropyl-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-amine.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 5 mg/mL, clear | solubility DMSO: 10 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed) |
| color white to beige | color white to beige | color white to beige | color white to beige |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?