Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
10 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 104,00 |
50 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 419,00 € 356,15 |
Über diesen Artikel
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
H2O: 30 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Na+].[Na+].[nH]1c2[nH]cc(c2[c](nc1N)=O)CCc3ccc(cc3)C(=O)N[C@@H](CCC(=O)[O-])C(=O)[O-].O.O.O.O.O.O.O
InChI
1S/C20H21N5O6.2Na.7H2O/c21-20-24-16-15(18(29)25-20)12(9-22-16)6-3-10-1-4-11(5-2-10)17(28)23-13(19(30)31)7-8-14(26)27;;;;;;;;;/h1-2,4-5,9,13H,3,6-8H2,(H,23,28)(H,26,27)(H,30,31)(H4,21,22,24,25,29);;;7*1H2/q;2*+1;;;;;;;/p-2/t13-;;;;;;;;;/m0........./s1
InChI key
QJVSMHJWAOSBMD-MYXYZBIASA-L
Application
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. room temp | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
| solubility H2O: 30 mg/mL, clear | solubility H2O: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: ≥5 mg/mL | solubility DMSO: 20 mg/mL, clear |
| color white to beige | color white to beige | color white to light yellow | color white to light brown |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Pemetrexed Dinatriumsalz Hexahydrat
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Muta. 2 - Repr. 1A - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
target_organs
Blood,Immune system,Testes
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?