Fortfahren mit
SML1480
Alclometason-17,21-dipropionat
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
(7α,11β,16α)-7-Chlor-11-hydroxy-16-methyl-17,21-bis-(1-oxopropoxy)-pregna-1,4-dien-3,20-dion, 7α-Chlor-11β,17,21-trihydroxy-16α-methylpregna-1,4-dien-3,20-dion-17,21-di-(propionat)
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
50 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 419,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C28H37ClO7
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
521.04
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
266-464-3
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
€ 419,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl[C@H]1[C@@H]2[C@@H]([C@@]4(C(=CC(=O)C=C4)C1)C)[C@H](C[C@]3([C@H]2C[C@H]([C@]3(OC(=O)CC)C(=O)COC(=O)CC)C)C)O
InChI
1S/C28H37ClO7/c1-6-22(33)35-14-21(32)28(36-23(34)7-2)15(3)10-18-24-19(29)12-16-11-17(30)8-9-26(16,4)25(24)20(31)13-27(18,28)5/h8-9,11,15,18-20,24-25,31H,6-7,10,12-14H2,1-5H3/t15-,18+,19-,20+,24-,25+,26+,27+,28+/m1/s1
InChI key
DJHCCTTVDRAMEH-DUUJBDRPSA-N
Biochem/physiol Actions
Alclometasone dipropionate is a glucocorticoid receptor agonist that mimics the metabolic, anti-inflammatory, immunosuppressive, antipruritic, and vasoconstrictive effects of natural glucocorticoids.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
B115210127571012746
form
powder
form
powder
form
-
form
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥97.0%
assay
-
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
storage condition
desiccated
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
-
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
solubility
-
solubility
-
solubility
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Alclometason-17,21-dipropionat
pictograms
Health hazard
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Repr. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)