Direkt zum Inhalt
SML1475
Ampiroxicam
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
CP 65703, Carbonic acid ethyl 1 -[[2-methyl-1,1-dioxido-3-[(2-pyridinylamino)carbonyl]-2H-1,2-benzothiazin-4-yl]oxy]ethyl ester, Carbonic acid ethyl 1-[[2-methyl-3-[(2-pyridinylamino)carbonyl]-2H-1,2-benzothiazin-4-yl]oxy]ethyl ester S,S-dioxide
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C20H21N3O7S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
447.46
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCOC(OC(OC1=C(C(NC2=CC=CC=N2)=O)N(C)S(=O)(C3=CC=CC=C31)=O)C)=O
InChI
1S/C20H21N3O7S/c1-4-28-20(25)30-13(2)29-18-14-9-5-6-10-15(14)31(26,27)23(3)17(18)19(24)22-16-11-7-8-12-21-16/h5-13H,4H2,1-3H3,(H,21,22,24)
InChI key
LSNWBKACGXCGAJ-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Ampiroxicam is a non-steroidal anti-inflammatory drug (NSAID), a prodrug of Cox 1/2 inhibitor piroxicam.
Antiinflammatory NSAID, prodrug of piroxicam
Ampiroxicam is an ether carbonate prodrug.This nonacidic drug does not have the ability to prevent detectable prostaglandin production in vitro.
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)