Fortfahren mit
SML1372
Nifetepimine
≥95% (HPLC)
Synonym(e):
1,2,3,4-Tetrahydro-6-methyl-4-(3-nitrophenyl)-2-oxo-5-pyrimidinecarboxylic acid ethyl ester, 5-Ethoxycarbonyl-6-methyl-4-(3-nitrophenyl)-3,4-dihydropyrimidin-2(1H)-one, 6-Methyl-4-(3-nitrophenyl)-2-oxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-5-carboxylic acid ethyl ester, Ethyl-4-(3-nitrophenyl)-6-methyl-2-oxo-1,2,3,4 tetrahydropyrimidine-5 carboxylate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 274,00
€ 232,90
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C14H15N3O5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
305.29
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352202
MDL number:
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
powder
€ 232,90
Listenpreis€ 274,00Sparen Sie 15%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(OCC)C1=C(C)NC(NC1C2=CC([N+]([O-])=O)=CC=C2)=O
InChI
1S/C14H15N3O5/c1-3-22-13(18)11-8(2)15-14(19)16-12(11)9-5-4-6-10(7-9)17(20)21/h4-7,12H,3H2,1-2H3,(H2,15,16,19)
InChI key
PPBNQKLDXXHPMH-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Nifetepimine is a dihydropyrimidone calcium channel blocker that down-modulates SERCA3 (sarco/endoplasmic reticulum Ca2+ -ATPase 3) pump, and protects of the CD4+ T cells from tumor-induced apoptosis. Nifetepimine induces apoptotic cell death in triple negative breast cancer (TNBC) cells by stimulation of cross-talk between ER stress and the MEK/ERK pathway.
Nifetepimine is a dihydropyrimidone calcium channel blocker.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML1057N144SML0945
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
>95%
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
room temp
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
methanol: 15 mg/mL, DMSO: 17.5 mg/mL, H2O: insoluble
solubility
DMSO: 15 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
color
yellow to green
color
white to beige
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)