Fortfahren mit
SML1366
CVT-10216
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
3-[[[3-[4-[(Methylsulfonyl)amino]phenyl]-4-oxo-4H-1-benzopyran-7-yl]oxy]methyl]-benzoic acid, 3-[[[3-[4-[(Methylsulfonyl)amino]phenyl]-4-oxo-4H-chromen-7-yl]oxy]methyl]benzoic acid, CVT 10216, GS 455534
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 137,00
€ 116,45
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 541,00
€ 459,85
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C24H19NO7S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
465.48
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
€ 116,45
Listenpreis€ 137,00Sparen Sie 15%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(O)C1=CC(COC2=CC=C3C(OC=C(C4=CC=C(NS(C)(=O)=O)C=C4)C3=O)=C2)=CC=C1
InChI
1S/C24H19NO7S/c1-33(29,30)25-18-7-5-16(6-8-18)21-14-32-22-12-19(9-10-20(22)23(21)26)31-13-15-3-2-4-17(11-15)24(27)28/h2-12,14,25H,13H2,1H3,(H,27,28)
InChI key
YYOOFJZTRCPVFD-UHFFFAOYSA-N
General description
CVT-10216 is a 5-HT2c agonist.[1]
Biochem/physiol Actions
CVT-10216 is a selective reversible inhibitor of aldehyde dehydrogenase-2 (ALDH-2), thereby inhibiting dopamine synthesis. CVT-10216 is active in suppressing alcohol and cocaine use, and anxiety.
CVT-10216 is a selective reversible inhibitor of aldehyde dehydrogenase-2.
CVT-10216 possesses unequivocal anxiolytic properties. It will not affect the suppression of locomotor activity by mCPP (m-chlorophenylpiperazine).[1]
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML1915SML1799SML1179
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)