Fortfahren mit
SML1346
BRD32048
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
BRD 32048, N2-(4-Methoxyphenyl)-6-(1-piperidinylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4-diamine
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 109,00
€ 92,65
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 355,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C16H22N6O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
314.39
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
€ 92,65
Listenpreis€ 109,00Sparen Sie 15%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
NC1=NC(NC2=CC=C(OC)C=C2)=NC(CN3CCCCC3)=N1
InChI
1S/C16H22N6O/c1-23-13-7-5-12(6-8-13)18-16-20-14(19-15(17)21-16)11-22-9-3-2-4-10-22/h5-8H,2-4,9-11H2,1H3,(H3,17,18,19,20,21)
InChI key
PVHJDJWPRZUURH-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
BRD32048 is a potent inhibitor of ETV1 (ETS variant 1) transcription factor oncoprotein.
BRD32048 is a potent inhibitor of ETV1 (ETS variant 1) transcription factor oncoprotein. BRD32048 binds ETV1 directly, modulating both ETV1-mediated transcriptional activity and invasion of ETV1-driven cancer cells.
BRD32048 is a derivative of [1,3,5]triazine. It is found in orally active phosphodiesterase inhibitors (PDE) inhibitors, DHFR (dihydrofolate reductase) inhibitors and phosphatidylinositol-3-kinase (PI3K)/mammalian target of rapamycin (mTOR) inhibitors. BRD32048 binds ETS variant 1 (ETV1) and controls transcriptional activity, facilitated by ETV1 and invasion of ETV1-driven cancer cells.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML2631SML2621SML2174
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)