Fortfahren mit
SML1326
PK-THPP
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
1-[1-[6-([1,1′-Biphenyl]-4-ylcarbonyl)-5,6,7,8-tetrahydropyrido[4,3-d]pyrimidin-4-yl]-4-piperidinyl]-1-butanone
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 141,00
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 557,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C29H32N4O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
468.59
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
€ 141,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
H2O: 10 mg/mL, clear, DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(CCC)C(CC1)CCN1C2=C3C(CCN(C(C4=CC=C(C5=CC=CC=C5)C=C4)=O)C3)=NC=N2
InChI
1S/C29H32N4O2/c1-2-6-27(34)23-13-16-32(17-14-23)28-25-19-33(18-15-26(25)30-20-31-28)29(35)24-11-9-22(10-12-24)21-7-4-3-5-8-21/h3-5,7-12,20,23H,2,6,13-19H2,1H3
InChI key
CJZGRIRZVHNUSM-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
PK-THPP is a potent antagonist of tandem pore potassium channel subunit TASK-3 (KCNK9, K2P9.1) with an IC50 value of 35 nM for TASK-3 compared to 303 nM for TASK-1 and with >140 fold selectivity over a wider range of potassium channels. PK-THPP was found to act as a respiratory stimulant, stimulating breathing in isoflurane-anesthetized rats.
PK-THPP is a potent antagonist of tandem pore potassium channel subunit TASK-3 (KCNK9, K2P9.1).
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML1364SML1095SML1249
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
H2O: 10 mg/mL, clear, DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)