Fortfahren mit
SML1261
Asimadoline hydrochloride
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
EMD-61753 hydrochloride, N-[(1S)-2-[(3S)-3-hydroxy-1-pyrrolidinyl]-1-phenylethyl]-N-methyl-a-phenyl-benzeneacetamide hydrochloride
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 92,90
€ 78,96
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 455,00
€ 386,75
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C27H30N2O2 · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
451.00
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
€ 78,96
Listenpreis€ 92,90Sparen Sie 15%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CN([C@H](CN1C[C@@H](O)CC1)C2=CC=CC=C2)C(C(C3=CC=CC=C3)C4=CC=CC=C4)=O.Cl
InChI
1S/C27H30N2O2.ClH/c1-28(25(21-11-5-2-6-12-21)20-29-18-17-24(30)19-29)27(31)26(22-13-7-3-8-14-22)23-15-9-4-10-16-23;/h2-16,24-26,30H,17-20H2,1H3;1H/t24-,25+;/m0./s1
InChI key
GMJSLABTEURMBF-CLSOAGJSSA-N
Biochem/physiol Actions
Asimadoline is a potent and selective κ-opioid agonist that does not penetrate the blood-brain barrier. Asimadoline produces both analgesic and antidiarrheal effects.
Asimadoline is a potent and selective κ-opioid agonist.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML0893SML1025SML2286
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage condition
desiccated
storage condition
desiccated
storage condition
desiccated
storage condition
desiccated
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear (warmed)
solubility
H2O: 10 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)