Fortfahren mit
SML1260
HLM006474
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
7-[(4-Ethoxy-3-methylphenyl)(2-pyridinylamino)methyl]-2-methyl-8-quinolinol
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 116,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C25H25N3O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
399.48
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
€ 116,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC1=CC(C(NC2=NC=CC=C2)C3=C(O)C(N=C(C)C=C4)=C4C=C3)=CC=C1OCC
InChI
1S/C25H25N3O2/c1-4-30-21-13-11-19(15-16(21)2)23(28-22-7-5-6-14-26-22)20-12-10-18-9-8-17(3)27-24(18)25(20)29/h5-15,23,29H,4H2,1-3H3,(H,26,28)
InChI key
CYNZBLNMIJNBSF-UHFFFAOYSA-N
Application
HLM006474 has been used as an E2 factor (E2F) inhibitor in human nasopharyngeal carcinoma hone-1 cells[1] and T. annulata-infected TBL20 cells.[2]
Biochem/physiol Actions
HLM006474 activates p53 and induces DNA damage and apoptosis in mouse tumor models.[3]
HLM006474 is a pan-E2F transcription factor inhibitor.
HLM006474 is a pan-E2F transcription factor inhibitor. E2F s part of the CDK/Rb/E2F pathway. When phosphorylated by CDKs, the tumor suppressor retinoblastoma protein (Rb) is inactivated, releasing E2Fs and allowing cell cycle progression. HLM006474 inhibited DNA-binding of all E2F complexes and down-regulated expression of E2F4 protein. HLM006474 induced apoptosis of A375 melanoma cells and synergized with paclitaxel in lung cancer cell lines.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML1331SML1863SML1886
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)