Fortfahren mit
SML1223
XBD173
≥98% (HPLC), TSPO ligand, powder
Synonym(e):
AC-5216, Emapunil, N-Ethyl-7,8-dihydro-7-methyl-8-oxo-2-phenyl-N-(phenylmethyl)-9H-purine-9-acetamide, NVP-XBD173
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 114,00
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 445,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C23H23N5O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
401.46
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
€ 114,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
XBD173, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CN(C1=CN=C(C2=CC=CC=C2)N=C1N3CC(N(CC)CC4=CC=CC=C4)=O)C3=O
InChI
1S/C23H23N5O2/c1-3-27(15-17-10-6-4-7-11-17)20(29)16-28-22-19(26(2)23(28)30)14-24-21(25-22)18-12-8-5-9-13-18/h4-14H,3,15-16H2,1-2H3
InChI key
NBMBIEOUVBHEBM-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
XBD173 (emapunil, AC-5216) is a potent and selective translocator protein 18 kDa (TSPO) ligand with a Ki value of 0.297 nM. XBD173 acts at the TSPO translocator protein, formerly called the peripheral benzodiazepine receptor, which is involved in production of neuroactive steroids such as allopregnanolone in the brain. TSPO carries cholesterol from the outer to the inner mitochondrial membrane, which is the rate-limiting step of steroidogenesis. XBD173 enhances GABA-mediated neurotransmission via induction of neurosteroidogenesis and exhibits anti-anxiety and antidepressant-like effects.
XBD173 is a potent and selective translocator protein.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML2026SML1427SML2333
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
color
white to light brown
color
off-white to blue-gray
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)