Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C23H26N2O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
394.46
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[n]2(c3c(cc2C)cccc3)CCNC(=O)\C=C\c1cc(c(c(c1)OC)OC)OC
InChI
1S/C23H26N2O4/c1-16-13-18-7-5-6-8-19(18)25(16)12-11-24-22(26)10-9-17-14-20(27-2)23(29-4)21(15-17)28-3/h5-10,13-15H,11-12H2,1-4H3,(H,24,26)/b10-9+
InChI key
YBHUXHFZLMFETJ-MDZDMXLPSA-N
Biochem/physiol Actions
TG4-155 is a brain penetrant prostaglandin EP2 specific antagonist.
TG4-155 is a brain penetrant prostaglandin EP2 specific antagonist. TG4-155 has a 4730X selectivity over EP4 (2.4 nM vs 11.4 mM in binding assays), and a 7 fold selectivity over DP1 receptors. TG4-155 crosses the blood brain barrier, and has no antagonistic effects on EP4 signaling, and displays neuroprotective effects in a pilocarpine-induced status epilepticus (SE) seizure model. TG4-155 does not interfere with G-protein function or phosphodiesterase activity, and does not inhibit COX-1 or COX-2.
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?