Fortfahren mit
SML1210
Almotriptanmalat
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
3-[2-(Dimethylamino)-ethyl]-5-(pyrrolidin-1-ylsulfonylmethyl)-1H-indol-malat
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 137,00
€ 116,45
50 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 541,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C17H25N3O2S · C4H6O5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
469.55
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
€ 116,45
Listenpreis€ 137,00Sparen Sie 15%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
H2O: 10 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
[S](=O)(=O)(N3CCCC3)Cc1cc2c([nH]cc2CCN(C)C)cc1.OC(CC(=O)O)C(=O)O
InChI
1S/C17H25N3O2S.C4H6O5/c1-19(2)10-7-15-12-18-17-6-5-14(11-16(15)17)13-23(21,22)20-8-3-4-9-20;5-2(4(8)9)1-3(6)7/h5-6,11-12,18H,3-4,7-10,13H2,1-2H3;2,5H,1H2,(H,6,7)(H,8,9)
InChI key
QHATUKWEVNMHRY-UHFFFAOYSA-N
Application
Almotriptan is a serotonin 5HT-1B/1D-receptor agonist; antimigraine.
Almotriptan at an oral dose of 12.5 mg, is recommended to be safe for treating migraine.
Biochem/physiol Actions
Almotriptan is a serotonin 5HT-1B/1D-receptor agonist used to treat migraine. Almotriptan has low nanomolar affinity for the 5-HT(1B) and 5-HT(1D) receptors while affinity for 5-HT receptors other than 5-HT(1B/1D) is substantially lower. Affinity for 5-HT(7) and 5-HT(1A) receptors was approximately 40 and 60 times lower than that for 5-HT(1B/1D) receptors, respectively.
Almotriptan is a serotonin 5HT-1B/1D-receptor agonist; antimigraine.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1013512Y0002144SML0248
form
powder
form
-
form
-
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage condition
desiccated
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
-
solubility
H2O: 10 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
-
solubility
DMSO: ≥5 mg/mL
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Almotriptanmalat
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)