Fortfahren mit
SML1177
ML323
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
N-(4-(1H-1,2,3-Triazol-1-yl)benzyl)-2-(2-isopropylphenyl)-5-methylpyrimidin-4-amine
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 110,00
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 283,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C23H24N6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
384.48
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
€ 110,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[n]4(nncc4)c1ccc(cc1)CNc2nc(ncc2C)c3c(cccc3)C(C)C
InChI
1S/C23H24N6/c1-16(2)20-6-4-5-7-21(20)23-24-14-17(3)22(27-23)25-15-18-8-10-19(11-9-18)29-13-12-26-28-29/h4-14,16H,15H2,1-3H3,(H,24,25,27)
InChI key
VUIRVWPJNKZOSS-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
ML323 is a potent selective inhibitor of the USP1–UAF1 deubiquitinase complex with an IC50 of 76 nM in a ubiquitin-rhodamine (Ub-Rho) assay and excellent selectivity against other human deubiquitinases (DUBs), deSUMOylase, deneddylase and unrelated proteases. Human ubiquitin-specific protease 1 (USP1) associated with UAF1 is involved in the DNA damage response in the DNA translesion synthesis and Fanconi anemia pathways as the DUB responsible for deubiquitinating PCNA, which allows DNA replication past DNA lesions, and FANCD2 and FANCI, which function in interstrand crosslink repair. ML323 was found to potentiate cisplatin cytotoxicity in non-small cell lung cancer and osteosarcoma cells.
ML323 is a potent selective inhibitor of the USP1–UAF1 deubiquitinase complex.
ML323 induces viral replication in vitro and in vivo. It may act as a potential candidate for the intervention of diseases like rheumatoid arthritis and systemic lupus erythematosus.
Other Notes
ML323 has been expertly reviewed and recommended by the Chemical Probes Portal. For more information, please visit the ML323 probe summary on the Chemical Probes Portal website.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML1761SML1336SML2751
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 25 mg/mL protein, clear
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)