Fortfahren mit
SML1171
GSA-10
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
4-[[(1-Hexyl-1,2-dihydro-4-hydroxy-2-oxo-3-quinolinyl)carbonyl]amino]-benzoic acid propyl ester
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 117,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C26H30N2O5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
450.53
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
51111800
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
€ 117,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to light brown
solubility
DMSO: 0.5 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(C1=CC=CC=C1N2CCCCCC)=C(C(NC3=CC=C(C(OCCC)=O)C=C3)=O)C2=O
InChI
1S/C26H30N2O5/c1-3-5-6-9-16-28-21-11-8-7-10-20(21)23(29)22(25(28)31)24(30)27-19-14-12-18(13-15-19)26(32)33-17-4-2/h7-8,10-15,29H,3-6,9,16-17H2,1-2H3,(H,27,30)
InChI key
MDLUYYGRCGDKGL-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
GSA-10 is a novel, potent activator of the smoothened receptor (Smo).
GSA-10 is a novel, potent activator of the smoothened receptor (Smo). GSA-10 binds to Smo at a unique site compared to agonists such as SAG and purmorphamine, and is not affected by the Smo antagonist cyclopamine. GSA-10 promotes the differentiation of mesenchymal pluripotent C3H10T1/2 cells into osteoblasts.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML0393SML0461SML0286
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 0.5 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 5 mg/mL (warmed; clear solution)
solubility
DMSO: 10 mg/mL (clear solution)
solubility
DMSO: ≥5 mg/mL
color
white to light brown
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)