Fortfahren mit
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
5 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 110,00 € 93,50 |
25 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 366,00 € 311,10 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C17H17NO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
251.32
UNSPSC Code:
51111800
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
€ 93,50
Listenpreis€ 110,00Sparen Sie 15%Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(C1=CC=CC=C1)/C=N/C2=CC(C)=CC=C2C
InChI
1S/C16H15NO/c1-12-8-9-13(2)15(10-12)17-11-16(18)14-6-4-3-5-7-14/h3-11H,1-2H3/b17-11+
InChI key
WIFPLULEUNBSTE-GZTJUZNOSA-N
Application
CD40-TRAF6 signaling inhibitor has been used to treat human embryonic kidney (HEK)-293T cells to test its inhibitory effect on the tumor necrosis factor receptor (TNFR)-associated factor 6 (TRAF6) leading to subsequent abrogation of (P2RY6)-dependent nuclear factor kappa B (NF-κB).[1]
Biochem/physiol Actions
CD40-TRAF6 signaling inhibitor is a small molecule that binds to TRAF6, blocking interactions with CD40.
CD40-TRAF6 signaling inhibitor is a small molecule that binds to TRAF6, blocking interactions with CD40. The compound inhibits CD40-induced production of IL-1b and IL-6 in primary macrophages. The compound reduces insulin resistance and adipose tissue inflammation in a mouse diet induced obesity model.
CD40-TRAF6 (cluster of differentiation 40-TNF receptor associated factor) signaling is recognized as an effective target in treating vascular disease.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 20 mg/mL, clear | solubility DMSO: 10 mg/mL, clear (warmed) | solubility DMSO: >20 mg/mL | solubility DMSO: ≥19 mg/mL |
| color white to beige | color white to beige | color light yellow to light tan | color white to tan |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?