Merck
SML1136
SW155246
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
4-Chloro-N-(4-hydroxy-1-naphthalenyl)-3-nitro-benzenesulfonamide
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C16H11ClN2O5S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
378.79
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
protect from light
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
protect from light
color
white to light brown
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC1=CC=C(NS(=O)(C2=CC=C(Cl)C([N+]([O-])=O)=C2)=O)C3=C1C=CC=C3
InChI
1S/C16H11ClN2O5S/c17-13-6-5-10(9-15(13)19(21)22)25(23,24)18-14-7-8-16(20)12-4-2-1-3-11(12)14/h1-9,18,20H
InChI key
JDYDEJYIVZNWQU-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
SW155246 is a potent and selective DNMT1 (DNA methyltransferase 1) inhibitor that demethylates cytosines in vivo in a cell-based assay without affecting protein levels or generating reactive oxygen species. SW155246 induces re-expression of the tumor suppressor geneRASSF1 in A549 cells.
SW155246 is a potent and selective DNMT1 (DNA methyltransferase 1) inhibitor.
Features and Benefits
This compound is a featured product for Gene Regulation research. Click here to discover more featured Gene Regulation products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
Other Notes
light sensitive
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)