Direkt zum Inhalt
SML1117
ML345
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
5-Fluoro-2-[5-(morpholine-4-sulfonyl)-2-morpholin-4-yl-phenyl]-benzo[d]isothiazol-3-one, CID 57390068
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C21H22FN3O5S2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
479.54
UNSPSC Code:
51111800
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=S(C1=CC(N(C2=O)SC3=C2C=C(F)C=C3)=C(N4CCOCC4)C=C1)(N5CCOCC5)=O
InChI
1S/C21H22FN3O5S2/c22-15-1-4-20-17(13-15)21(26)25(31-20)19-14-16(32(27,28)24-7-11-30-12-8-24)2-3-18(19)23-5-9-29-10-6-23/h1-4,13-14H,5-12H2
InChI key
FVKOFZKSMMIUTL-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
ML345 is a cell penetrant, potent and moderately selective insulin degrading enzyme (IDE) inhibitor that targets Cys819 in IDE. IDE is involved in β-chain of insulin degradation and linked to β-amyloid degradation. Recent findings indicate that IDE inhibition is a valid strategy for diabetes mellitus type 2 (DMT2) treatment.
ML345 is a cell penetrant, potent and moderately selective insulin degrading enzyme (IDE) inhibitor.
ML345 has effective concentration (EC50) value of 188 nM.
hcodes
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
No data available
flash_point_c
No data available
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)