Fortfahren mit
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
50 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 289,00 € 245,65 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C24H23ClO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
378.89
UNSPSC Code:
51111800
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
€ 245,65
Listenpreis€ 289,00Sparen Sie 15%Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
ClCC\C(=C(\c3ccc(cc3)OCCO)/c2ccccc2)\c1ccccc1
InChI
1S/C24H23ClO2/c25-16-15-23(19-7-3-1-4-8-19)24(20-9-5-2-6-10-20)21-11-13-22(14-12-21)27-18-17-26/h1-14,26H,15-18H2/b24-23-
InChI key
LUMKNAVTFCDUIE-VHXPQNKSSA-N
Biochem/physiol Actions
Ospemifene is a selective estrogen receptor modulator (SERM), a metabolite of toremifene, with a unique estrogen agonist/antagonist tissue profile. Ospemifene was recently approved in the US for the treatment of dyspareunia associated with vulvar and vaginal atrophy in postmenopausal women, and is being investigated for the treatment and prevention of osteoporosis and breast cancer. Ospemifene binds ERα and ERβ with approximately equal affinities with IC50 values for estrogen receptor (ER) α and β of 0.8 μM and 1.7 μM, respectively. Ospemifene has estrogen-like effects on the vaginal epithelium and bone, antiproliferative effects in breast, and a neutral endometrial profile.
Ospemifene is a selective estrogen receptor modulator (SERM), a metabolite of toremifene.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 20 mg/mL, clear | solubility DMSO: >10 mg/mL | solubility DMSO: 15 mg/mL, clear | solubility DMSO: 5 mg/mL, clear |
| color white to beige | color white to off-white | color white to beige | color white to beige |
signalword
Warning
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?