Fortfahren mit
SML0702
MRT67307 hydrochloride
≥98% (HPLC), IKKe and TBK-1 inhibitor, powder
Synonym(e):
N-[3-[[5-Cyclopropyl-2-[[3-(4-morpholinylmethyl)phenyl]amino]-4-pyrimidinyl]amino]propyl]-cyclobutanecarboxamide hydrochloride
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 129,00
€ 109,65
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 524,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C26H36N6O2 · xHCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
464.60 (free base basis)
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
€ 109,65
Listenpreis€ 129,00Sparen Sie 15%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
MRT67307 hydrochloride, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to light brown
solubility
H2O: 15 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N5(CCOCC5)Cc1cc(ccc1)Nc2nc(c(cn2)C4CC4)NCCCNC(=O)C3CCC3
InChI
1S/C26H36N6O2/c33-25(21-5-2-6-21)28-11-3-10-27-24-23(20-8-9-20)17-29-26(31-24)30-22-7-1-4-19(16-22)18-32-12-14-34-15-13-32/h1,4,7,16-17,20-21H,2-3,5-6,8-15,18H2,(H,28,33)(H2,27,29,30,31)
InChI key
UKBGBACORPRCGG-UHFFFAOYSA-N
Application
MRT67307 hydrochloride has been used to study its effect on LPS (lipopolysaccharide) -induced lysosome tubulation.
Biochem/physiol Actions
MRT67307 is a dual inhibitor of the IKKe and TBK-1.
MRT67307 is a dual inhibitor of the IKKe and TBK-1. IKKe and TBK-1 mediate the phosphorylation of interferon regulatory factor 3 (IRF3).
MRT67307 is an amino-pyrimidine derivative and has an IC50 value of 19. It is known to induce TLR (toll like receptor) mediated anti inflammatory cytokine generation. Also, MRT67307 prevents the secretion of cytokines associated with proinflammation.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML1644SML2179SML0131
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
solubility
H2O: 15 mg/mL, clear
solubility
H2O: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: ≥15 mg/mL
storage condition
desiccated
storage condition
desiccated
storage condition
protect from light
storage condition
desiccated
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)