Fortfahren mit
SML0674
Ramosetron hydrochloride
≥98% (HPLC), 5-HT3 receptor antagonist, powder
Synonym(e):
(R)-5-[(1-Methyl-3-indolyl)carbonyl]-4,5,6,7-tetrahydro-1H-benzimidazole hydrochloride, YM-060, YM060
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 88,30
€ 75,05
50 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 254,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C17H17N3O · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
315.80
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
€ 75,05
Listenpreis€ 88,30Sparen Sie 15%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Ramosetron hydrochloride, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]/D -36 to -46°, c = 1 in methanol
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
H2O: 20 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl.[n]1(c2c(c(c1)C(=O)[C@@H]3CCc4nc[nH]c4C3)cccc2)C
InChI
1S/C17H17N3O.ClH/c1-20-9-13(12-4-2-3-5-16(12)20)17(21)11-6-7-14-15(8-11)19-10-18-14;/h2-5,9-11H,6-8H2,1H3,(H,18,19);1H/t11-;/m1./s1
InChI key
XIXYTCLDXQRHJO-RFVHGSKJSA-N
Biochem/physiol Actions
Ramosetron hydrochloride is a potent serotonin 5-HT3 receptor antagonist with higher afinity for the 5-HT3 receptor than other currently available antagonists.
Ramosetron hydrochloride is a potent serotonin 5-HT3 receptor antagonist with higher afinity for the 5-HT3 receptor than other currently available antagonists. Ramosetron is used clinically both as an antiemetic to treat nausea and vomiting following chemotherapy or after surgery, and in treatment of irritable bowel syndrome.
Ramosetron is a tetra hydrobenzimidazole derivative, containing an indole ring. It inhibits colon contraction mediated by serotonin, competitively.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML0346N1415SML0909
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
storage condition
desiccated
storage condition
desiccated
storage condition
-
storage condition
desiccated
solubility
H2O: 20 mg/mL, clear
solubility
H2O: ≥5 mg/mL at warmed
solubility
H2O: ≥10 mg/mL
solubility
H2O: 5 mg/mL, clear
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)