Fortfahren mit
SML0649
Deshydroxy LY-411575
≥98% (HPLC), γ-Secretase inhibitor, powder
Synonym(e):
γ-Secretase inhibitor XX, (S,S)-2-[2-(3,5-Difluorophenyl)acetylamino]-N-(5-methyl-6-oxo-6,7-dihydro-5H-dibenzo[b,d]azepin-7-yl)propionamide, DBZ, Dibenzazepine, GSI-XX, N-[(1S)-2-[[(7S)-6,7-Dihydro-5-methyl-6-oxo-5H-dibenz[b,d]azepin-7-yl]amino]-1-methyl-2-oxoethyl]-3,5-difluoro-benzeneacetamide, YO-01027
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 117,00
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 465,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C26H23F2N3O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
463.48
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
€ 117,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Deshydroxy LY-411575, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]/D -128.0 to -154.0°-0.25 in methanol
color
white to beige
solubility
DMSO: 15 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
Fc1cc(cc(c1)CC(=O)N[C@@H](C)C(=O)N[C@H]2c3c(cccc3)c4c(cccc4)N(C2=O)C)F
InChI
1S/C26H23F2N3O3/c1-15(29-23(32)13-16-11-17(27)14-18(28)12-16)25(33)30-24-21-9-4-3-7-19(21)20-8-5-6-10-22(20)31(2)26(24)34/h3-12,14-15,24H,13H2,1-2H3,(H,29,32)(H,30,33)/t15-,24-/m0/s1
InChI key
QSHGISMANBKLQL-OWJWWREXSA-N
Application
Deshydroxy LY-411575 has been used in dibenzazepine (DBZ) treatment[1] and chemical treatment.
Biochem/physiol Actions
Deshydroxy LY-411575 is a cell-permeable γ-secretase inhibitor and inhibtor of Notch processing.
Deshydroxy LY-411575 is a cell-permeable γ-secretase inhibitor and inhibtor of Notch processing. Deshydroxy LY-411575 significantly lowers both brain and plasma Aβ40 levels by ~72% in Tg2576 mutant APP transgenic mouse model and potently blocks Notch processing, with an IC50 of 1.7 nM in SupT1 cells.
LY411575 prevents SPP (signal peptide peptidase) dependent cleavage of HCV (hepatitis C virus) core protein.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML0506SML1984565789
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
solid
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 15 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 10 mg/mL
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
white
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1A
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)