Fortfahren mit
SML0607
Ceranib-2
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
3-[3-(4-Methoxyphenyl)-1-oxo-2-propen-1-yl]-4-phenyl-2(1H)-quinolinone, 3-[3-(4-Methoxyphenyl)-1-oxo-2-propenyl]-4-phenyl-2(1H)-quinolinone
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 85,80
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C25H19NO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
381.42
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
€ 85,80
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Biochem/physiol Actions
Ceranib-2 is a nonlipid ceramidase inhibitor that inhibits cellular ceramidase activity, decreases levels of sphingosine and sphingosine-1-phosphate (S1P), and inhibits cell proliferation.
Ceranib-2 is a nonlipid ceramidase inhibitor.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML2689SML1085L2545
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: >20 mg/mL
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
off-white
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)