Fortfahren mit
SML0545
CID 1067700
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
2-(Benzoylcarbamothioylamino)-5,5-dimethyl-4,7-dihydrothieno[2,3-c]pyran-3-carboxylic acid, 2-[[(Benzoylamino)thioxomethyl]amino]-4,7-dihydro-5,5-dimethyl-5H-thieno[2,3-c]pyran-3-carboxylic acid, CID-1067700, CID1067700, SID57578339
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 121,00
€ 102,85
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 489,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C18H18N2O4S2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
390.48
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
€ 102,85
Listenpreis€ 121,00Sparen Sie 15%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to light brown
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[s]1c2c(c(c1NC(=S)NC(=O)c3ccccc3)C(=O)O)CC(OC2)(C)C
InChI
1S/C18H18N2O4S2/c1-18(2)8-11-12(9-24-18)26-15(13(11)16(22)23)20-17(25)19-14(21)10-6-4-3-5-7-10/h3-7H,8-9H2,1-2H3,(H,22,23)(H2,19,20,21,25)
InChI key
ATSWBWHRHAQVFM-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
CID 1067700 is a potent and competitive inhibitor of Ras-related GTPases that potently binds to Rab7 nucleotide binding site.
CID 1067700 is a potent and competitive inhibitor of Ras-related GTPases.
CID 1067700 antagonizes ras-related protein Rab-7 and reduces class switch DNA recombination (CSR) in B cells and survival of plasma cells.
Features and Benefits
This compound is a featured product for Cyclic Nucleotide research. Click here to discover more featured Cyclic Nucleotide products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML0376V5015SML0775
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
solubility
DMSO: >2 mg/mL (warmed)
solubility
DMSO: >50 mg/mL
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
color
white to light brown
color
light yellow to light brown
color
-
color
white to light brown
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. After resuspending 5 mg CID 1067700 in DMSO, should it still be stored at 4°C or should it be stored at -20°C?
    1 answer
    1. The stability of this material in solution at 4°C has not been determined. Following reconstitution, aliquot and freeze at -20°C for up to 3 months.