Fortfahren mit
SML0542
SR 27417
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
Faropafant, N,N-Dimethyl-N′-(3-pyridinylmethyl)-N′-[4-[2,4,6-tris(1-methylethyl)phenyl]-2-thiazolyl]-1,2-ethanediamine, N1,N1-Dimethyl-N2-(3-pyridinylmethyl)-N2-[4-[2,4,6-tris(1-methylethyl)phenyl]-2-thiazolyl]-1,2-ethanediamine
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 387,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C28H40N4S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
464.71
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
€ 387,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 5 mg/mL (clear solution, warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C)c1cc(C(C)C)c(-c2csc(n2)N(CCN(C)C)Cc3cccnc3)c(c1)C(C)C
InChI
1S/C28H40N4S/c1-19(2)23-14-24(20(3)4)27(25(15-23)21(5)6)26-18-33-28(30-26)32(13-12-31(7)8)17-22-10-9-11-29-16-22/h9-11,14-16,18-21H,12-13,17H2,1-8H3
InChI key
VVBFISAUNSXQGZ-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
SR 27417 is a long-acting, highly potent, specific competitive platelet-activating factor (PAF) receptor antagonist.
SR 27417 is a selective, highly potent, competitive platelet-activating factor (PAF) receptor antagonist.
Features and Benefits
This compound is featured on the PAF Receptor page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML1517SML2342SML0812
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 5 mg/mL (clear solution, warmed)
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 15 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)