Fortfahren mit
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
5 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 115,00 |
25 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 323,00 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C20H22ClNO2 · HBr
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
424.76
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
€ 115,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenstorage temp.
2-8°C
Quality Segment
SMILES string
Br.Cc1cccc(c1)C2CN(CCc3c(Cl)c(O)c(O)cc23)CC=C
InChI
1S/C20H22ClNO2.BrH/c1-3-8-22-9-7-15-16(11-18(23)20(24)19(15)21)17(12-22)14-6-4-5-13(2)10-14;/h3-6,10-11,17,23-24H,1,7-9,12H2,2H3;1H
InChI key
CFWPKYBBXBANLU-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
SKF83822 is a dopamine receptor agonist that only activates the D1 monomers and stimulates adenylate cyclase, but not PI hydrolysis.
SKF83822 is a dopamine receptor agonist that only activates the D1 monomers.
Features and Benefits
This compound is featured on the Dopamine Receptors page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. - |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?