Fortfahren mit
SML0512
BLT-4
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
INF 271, MIT 9952-29, N-(2-Methoxyphenyl)-N′-2-naphthalenyl-urea
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 123,00
€ 104,55
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 352,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C18H16N2O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
292.33
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
51111800
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
€ 104,55
Listenpreis€ 123,00Sparen Sie 15%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 15 mg/mL (clear solution)
storage temp.
room temp
SMILES string
COc1ccccc1NC(=O)Nc2ccc3ccccc3c2
InChI
1S/C18H16N2O2/c1-22-17-9-5-4-8-16(17)20-18(21)19-15-11-10-13-6-2-3-7-14(13)12-15/h2-12H,1H3,(H2,19,20,21)
InChI key
ISADADAHPHHLEM-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
BLT-4 is a SR-BI (Scavenger receptor, class B, type I) inhibitor.
BLT-4 is a blocker of lipid transport-4 (BLT-4). BLT-4 is a specific, reversible inhibitor of scavenger receptor, class B, type I (SR-BI) mediated lipid transfer. The molecule blocks the cellular uptake and transfer of cholesterol ester from HDL.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML1530SML0298SML0716
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
solubility
DMSO: 15 mg/mL (clear solution)
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 15 mg/mL (clear solution)
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
pictograms
Environment
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)