Fortfahren mit
SML0473
Noladin ether
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
2-Arachidonylglyceryl ether, 2-[(5Z,8Z,11Z,14Z)-5,8,11,14-Eicosatetraen-1-yloxy]-1,3-propanediol; 2-AG ether, HU 310
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 183,00
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 493,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C23H40O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
364.56
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
200-578-6
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solution
€ 183,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solution
drug control
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
concentration
10 mg/mL in ethanol (1% w/v)
color
colorless to light yellow
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
SMILES string
O(C(CO)CO)CCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCC
InChI
1S/C23H40O3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-26-23(21-24)22-25/h6-7,9-10,12-13,15-16,23-25H,2-5,8,11,14,17-22H2,1H3/b7-6-,10-9-,13-12-,16-15-
InChI key
CUJUUWXZAQHCNC-DOFZRALJSA-N
Biochem/physiol Actions
Noladin ether (2-Arachidonyl glycerol ether) is a CB1 agonist.
Noladin ether (2-Arachidonyl glycerol ether) is a stable analog of the endogenous cannabanoid 2-Arachidonylglycerol (2-AG) with selectivity for CB1 receptors. Noladin ether is a CB1 agonist. The Ki values for CB1 vs CB2 receptors are 21.2 nM and 3 mM, respectively. Noladin ether induces sedation and has modest antinociceptive activity in vivo, and reduces inter ocular pressure after administration in the eye.
Disclaimer
Supply conditions do not apply to the regions and states of Brazil: North, Northeast, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, and Rio Grande do Sul.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML0384SML0563A8973
description
≥98% (HPLC)
description
5 mg/mL in absolute ethanol, ≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC), ethanol solution (5 mg/ml)
description
~10 mg/mL, ≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
solution
form
solution
form
ethanol solution (5 mg/ml)
form
solution
drug control
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
drug control
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
drug control
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
drug control
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−70°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
color
colorless to light yellow
color
light yellow
color
colorless to yellow
color
-
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
57.2 °F - closed cup
flash_point_c
14.0 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)