Fortfahren mit
SML0460
Methylhexanamine hydrochloride
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
1,3-Dimethylamylamine hydrochloride, 1,3-Dimethylpentanamine hydrochloride, 1,3-Dimethylpentylamine hydrochloride, 2-Amino-4-methylhexane hydrochloride, 4-Methyl-2-hexylamine hydrochloride, DMAA, NSC 1106
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 91,90
50 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 357,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C7H17N · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
151.68
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352116
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
€ 91,90
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
H2O: 5 mg/mL (clear solution)
storage temp.
room temp
SMILES string
CCC(C)CC(C)N.[H]Cl
InChI
1S/C7H17N/c1-4-6(2)5-7(3)8/h6-7H,4-5,8H2,1-3H3
InChI key
YAHRDLICUYEDAU-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Methylhexanamine is a naturally substance isolated from Pelargonium graveolen. It is a component of geranium oil. Methylhexanamine is a sympathomimentic that increase levels of norepinephrine in the synaptic cleft.
Methylhexanamine is a sympathomimentic that increase levels of norepinephrine in the synaptic cleft. α-Adrenergic agonist.
Methylhexanamine induces fat degradation and prevents energy loss during exercise. Thus, it serves as an active ingredient of many dietary supplements.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML1444M2949SML0874
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
solubility
H2O: 5 mg/mL (clear solution)
solubility
H2O: 20 mg/mL, clear
solubility
H2O: 15 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
storage condition
desiccated
storage condition
desiccated
storage condition
-
storage condition
desiccated
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)