Fortfahren mit
SML0370
Kartogenin
≥98% (HPLC), runt-related transcription factor 1 (RUNX1) regulator, powder
Synonym(e):
2-[(Biphenyl-4-yl)carbamoyl]benzoic acid, 4′-Phenyl-phthalanilic acid (8CI), KGN
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 107,00
€ 90,95
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 425,00
€ 361,25
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C20H15NO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
317.34
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
€ 90,95
Listenpreis€ 107,00Sparen Sie 15%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Kartogenin, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
solubility
DMSO: >15 mg/mL
storage temp.
room temp
SMILES string
O=C(NC1=CC=C(C2=CC=CC=C2)C=C1)C(C=CC=C3)=C3C(O)=O
InChI
1S/C20H15NO3/c22-19(17-8-4-5-9-18(17)20(23)24)21-16-12-10-15(11-13-16)14-6-2-1-3-7-14/h1-13H,(H,21,22)(H,23,24)
InChI key
SLUINPGXGFUMLL-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Kartogenin induces the selective differentiation of multipotent mesenchymal stem cells (MSCs) into chondrocytes.
Kartogenin induces the selective differentiation of multipotent mesenchymal stem cells (MSCs) into chondrocytes. Kartogenin binds to filamin A, and disrupts the specific interaction between filamin A and CBFβ (core-binding factor β subunit). Apparently, kartogenin induces chondrogenesis by regulating the nuclear localization of CBFβ.
Kartogenin is a small heterocyclic compound. It is involved in regulating runt-related transcription factor 1 (RUNX1), which plays an important role in chondrocyte proliferation and survival.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
C8249SML0773SML0927
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
solubility
DMSO: >15 mg/mL
solubility
DMSO: ≥20 mg/mL
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)