Fortfahren mit
SML0366
Cipamfylline
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
8-Amino-1,3-bis(cyclopropylmethyl)-3,9-dihydro-1H-Purine-2,6-dione, BRL 61063
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 366,00
€ 311,10
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C13H17N5O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
275.31
UNSPSC Code:
41106305
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
€ 311,10
Listenpreis€ 366,00Sparen Sie 15%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: >10 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Nc1nc2N(CC3CC3)C(=O)N(CC4CC4)C(=O)c2[nH]1
InChI
1S/C13H17N5O2/c14-12-15-9-10(16-12)17(5-7-1-2-7)13(20)18(11(9)19)6-8-3-4-8/h7-8H,1-6H2,(H3,14,15,16)
InChI key
KSPYMJJKQMWWNB-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Cipamfylline is a PDE4 inhibitor that has been shown to cause a cellular redistribution of PDE4A4 into accretion foci, through an association with the ubiquitin scaffolding protein p62.
Cipamfylline is a PDE4 inhibitor.
Features and Benefits
This compound is a featured product for Cyclic Nucleotide research. Click here to discover more featured Cyclic Nucleotide products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
This compound is featured on the Phosphodiesterases page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML0422F124SML0819
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: >10 mg/mL
solubility
DMSO: 5 mg/mL (clear solution)
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 1 mg/mL, clear (warmed)
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)