Fortfahren mit
SML0343
Methylstat
≥98% (HPLC), Jumonji C domain-containing histone trimethyl demethylases (JHDMs) inhibitor, powder
Synonym(e):
(2E)-4-[Hydroxy[4-[[[4-[[[(1-naphthalenylamino)carbonyl]oxy]methyl]phenyl]methyl]amino]butyl]amino]-4-oxo-2-butenoic acid methyl ester
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 203,00
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 762,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C28H31N3O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
505.56
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
€ 203,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Methylstat, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: >5 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(NC1=CC=CC2=C1C=CC=C2)OCC3=CC=C(CNCCCCN(O)C(/C=C/C(OC)=O)=O)C=C3
InChI
1S/C28H31N3O6/c1-36-27(33)16-15-26(32)31(35)18-5-4-17-29-19-21-11-13-22(14-12-21)20-37-28(34)30-25-10-6-8-23-7-2-3-9-24(23)25/h2-3,6-16,29,35H,4-5,17-20H2,1H3,(H,30,34)/b16-15+
InChI key
MUJOCHRZXRZONW-FOCLMDBBSA-N
Biochem/physiol Actions
Methylstat is an inhibitor of the Jumonji C domain-containing histone trimethyl demethylases (JHDMs).
Methylstat is an inhibitor of the Jumonji C domain-containing histone trimethyl demethylases (JHDMs). Methylstat inhibits the activity of JMJD2C (IC50 = 4.3 μM), with similar potency against JMJD2E and JMJD3. The compound has poor activity against dimethyl demethylases, and does not inhibit class I or II HDACs. Methylsat blocks proliferation of the esophageal carcinoma cell line KYSE150 with an IC50 value of 5.1 μM.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML2657SML1915SML0461
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: >5 mg/mL
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 10 mg/mL (clear solution)
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)