Fortfahren mit
SML0331
Prasugrel
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
5-[2-Cyclopropyl-1-(2-fluorophenyl)-2-oxoethyl]-4,5,6,7-tetrahydrothieno[3,2-c]pyridin-2-yl acetate, CS 747, CS-747, Effient, Efient, LY640315
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 117,00
50 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 457,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C20H20FNO3S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
373.44
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
€ 117,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: >5 mg/mL (warmed at 60 °C)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(=O)Oc1cc2CN(CCc2s1)C(C(=O)C3CC3)c4ccccc4F
InChI
1S/C20H20FNO3S/c1-12(23)25-18-10-14-11-22(9-8-17(14)26-18)19(20(24)13-6-7-13)15-4-2-3-5-16(15)21/h2-5,10,13,19H,6-9,11H2,1H3
InChI key
DTGLZDAWLRGWQN-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... P2RY12(64805)
Biochem/physiol Actions
Prasugrel is a platelet inhibitor that reduces the aggregation of platelets by irreversible binding to P2Y12 receptors.
Prasugrel is a platelet inhibitor that reduces the aggregation of platelets by irreversible binding to P2Y12 receptors. Prasugrel interacts in an irreversible manner with the residues Cys97 and Cys175 of the human P2Y12-receptor.
Prasugrel is a thienopyridine prodrug and is considered to be more potent than clopidogrel. It shows a faster generation and also reduces thrombotic events. Prasugrel is less dependent on the CYP (cytochrome P450) enzymes for its conversion to active metabolite.
Features and Benefits
This compound is featured on the P2 Receptors: P2Y G-Protein Family page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML0004Y0002119SML2822
form
powder
form
powder
form
-
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: >5 mg/mL (warmed at 60 °C)
solubility
DMSO: ≥20 mg/mL (warmed)
solubility
-
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to tan
color
-
color
white to light brown
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)