Fortfahren mit
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
5 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 92,90 € 78,96 |
25 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 297,00 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C20H25N3O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
339.43
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
€ 78,96
Listenpreis€ 92,90Sparen Sie 15%Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: ≥15 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cc1ccc(NC(=O)CCCCCC(=O)Nc2ccccc2N)cc1
InChI
1S/C20H25N3O2/c1-15-11-13-16(14-12-15)22-19(24)9-3-2-4-10-20(25)23-18-8-6-5-7-17(18)21/h5-8,11-14H,2-4,9-10,21H2,1H3,(H,22,24)(H,23,25)
InChI key
WTKBRPXPNAKVEQ-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
106 is a Class I HDAC inhibitor, demonstrating no activity against class II HDACs. It is a slow, tight-binding inhibitor of HDACs 1, 2, and 3, with a preference toward HDAC3 with Ki of 14 nM, 15 times lower than the Ki for HDAC1.
106 is a potent Class I HDAC inhibitor, demonstrating no activity against class II HDACs.
Pimelic diphenylamides has the ability to enhance the expression of the frataxin gene in lymphocytes from Friedreich ataxia patients.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: ≥15 mg/mL | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed) | solubility DMSO: >20 mg/mL | solubility DMSO: 10 mg/mL, clear (warmed) |
| color white to beige | color white to beige | color white to very faintly yellow | color white to beige |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?