Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C21H21NO · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
339.86
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
faintly yellow to dark yellow
solubility
DMSO: ≥2 mg/mL (warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl.Cc1ccc(cc1)\C=C2/CNC\C(=C/c3ccc(C)cc3)C2=O
InChI
1S/C21H21NO.ClH/c1-15-3-7-17(8-4-15)11-19-13-22-14-20(21(19)23)12-18-9-5-16(2)6-10-18;/h3-12,22H,13-14H2,1-2H3;1H/b19-11+,20-12+;
InChI key
ZOKZLTXPTLIWOJ-BYCVLTJGSA-N
Biochem/physiol Actions
NSC 632839 is an ubiquitin isopeptidases inhibitor targets the ubiquitinproteasome system (UPS).
NSC 632839 is an ubiquitin isopeptidases inhibitor.
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?