Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Produktname
Ganirelix acetate salt, ≥95% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
lyophilized powder
color
white
storage temp.
−20°C
SMILES string
Clc1ccc(cc1)C[C@H](NC(=O)C(NC(=O)C)Cc5cc6c(cc5)cccc6)C(=O)N[C@@H](Cc4cnccc4)C(=O)N[C@H](CO)C(=O)N[C@H](Cc3ccc(cc3)O)C(=O)N[C@H](CCCCN=C(NCC)NCC)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H](CCCCN=C(NCC)NCC)C(=O)N2C(CCC2)C(=O)N[C@H](C)C(=O)N.OC(=O)C.OC(=O)C
InChI
1S/C80H113ClN18O13.2C2H4O2/c1-9-84-79(85-10-2)88-38-17-15-24-60(70(104)94-62(41-49(5)6)71(105)93-61(25-16-18-39-89-80(86-11-3)87-12-4)78(112)99-40-20-26-68(99)77(111)90-50(7)69(82)103)92-73(107)64(44-53-30-35-59(102)36-31-53)97-76(110)67(48-100)98-75(109)66(46-55-21-19-37-83-47-55)96-74(108)65(43-52-28-33-58(81)34-29-52)95-72(106)63(91-51(8)101)45-54-27-32-56-22-13-14-23-57(56)42-54;2*1-2(3)4/h13-14,19,21-23,27-37,42,47,49-50,60-68,100,102H,9-12,15-18,20,24-26,38-41,43-46,48H2,1-8H3,(H2,82,103)(H,90,111)(H,91,101)(H,92,107)(H,93,105)(H,94,104)(H,95,106)(H,96,108)(H,97,110)(H,98,109)(H2,84,85,88)(H2,86,87,89);2*1H3,(H,3,4)/t50-,60-,61+,62+,63?,64-,65+,66+,67-,68?;;/m1../s1
InChI key
OVBICQMTCPFEBS-HYVLHXRFSA-N
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥95% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥97% (HPLC) |
| form lyophilized powder | form powder | form powder | form film or powder |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| color white | color white to beige | color white to off-white | color white to beige |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?