Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
10 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 55,40 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C12H15NO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
221.25
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
216-777-6
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenassay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to tan
solubility
DMSO: ≥2 mg/mL (warmed to 60 °C)
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cc1cc(C)cc(OCC2CNC(=O)O2)c1
InChI
1S/C12H15NO3/c1-8-3-9(2)5-10(4-8)15-7-11-6-13-12(14)16-11/h3-5,11H,6-7H2,1-2H3,(H,13,14)
InChI key
IMWZZHHPURKASS-UHFFFAOYSA-N
Application
Metaxalone may be used in cell signaling studies.
Biochem/physiol Actions
Metaxalone is a muscle relaxant. The mechanism of action of metaxalone in humans is not fully understood. It was suggested that it acts through general central nervous system depression.
Metaxalone is effective to relieve pain due to acute skeletal muscle pain caused due to musculoskeletal conditions and sprains.[1][2]
Muscle relaxant (skeletal)
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form - | form powder | form - |
| assay ≥98% (HPLC) | assay - | assay ≥98% (HPLC) | assay - |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 100 | Quality Level 300 |
| storage temp. −20°C | storage temp. - | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-30°C |
| solubility DMSO: ≥2 mg/mL (warmed to 60 °C) | solubility - | solubility DMSO: ≥5 mg/mL | solubility - |
| color white to tan | color - | color white to beige | color - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Metaxalon
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?