Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
5 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 164,00 |
Über diesen Artikel
€ 164,00
Produktname
GW788388 Hydrate, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to tan
solubility
DMSO: ≥8 mg/mL
originator
GlaxoSmithKline
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O.O=C(NC1CCOCC1)c2ccc(cc2)-c3cc(ccn3)-c4c[nH]nc4-c5ccccn5
InChI
1S/C25H23N5O2.H2O/c31-25(29-20-9-13-32-14-10-20)18-6-4-17(5-7-18)23-15-19(8-12-27-23)21-16-28-30-24(21)22-3-1-2-11-26-22;/h1-8,11-12,15-16,20H,9-10,13-14H2,(H,28,30)(H,29,31);1H2
InChI key
VZRJMBZMFKADGR-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 300 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: ≥8 mg/mL | solubility DMSO: soluble 10 mg/mL, H2O: insoluble | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed) | solubility DMSO: 10 mg/mL (clear solution) |
| color white to tan | color - | color white to beige | color white to beige |
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?