Fortfahren mit
SML0098
Pinostilbene hydrate
≥95% (HPLC)
Synonym(e):
3,4′-Dihydroxy-5-methoxy-trans-stilbene hydrate, 3-[(1E)-2-(4-hydroxyphenyl)ethenyl]-5-methoxyphenol hydrate, trans-Pinostilbene hydrate
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 115,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C15H14O3 · xH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
242.27 (anhydrous basis)
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
powder
€ 115,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
color
white to tan
solubility
DMSO: ≥13 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O.COc1cc(O)cc(\C=C\c2ccc(O)cc2)c1
InChI
1S/C15H14O3.H2O/c1-18-15-9-12(8-14(17)10-15)3-2-11-4-6-13(16)7-5-11;/h2-10,16-17H,1H3;1H2/b3-2+;
InChI key
XZMDLGKACFLROY-SQQVDAMQSA-N
Biochem/physiol Actions
Pinostilbene is a resveratrol derivative that induced apoptosis in several cancer cell lines.
Resveratrol prodrug.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML0113C3742P0453
form
powder
form
powder
form
solid
form
powder
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: ≥13 mg/mL
solubility
DMSO: ≥5 mg/mL
solubility
DMSO: ≥2 mg/mL (warmed)
solubility
H2O: 0.5 mg/mL, DMSO: 10 mg/mL, ethanol: 10 mg/mL
color
white to tan
color
off-white to brown
color
off-white to tan
color
light tan to yellow
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)