Fortfahren mit
SML0097
Nevirapin
≥98% (HPLC), HIV-1 reverse transcriptase inhibitor, powder
Synonym(e):
11-Cyclopropyl-5,11-dihydro-4-methyl-6H-dipyrido[3,2-b:2′,3′-e][1,4]diazepin-6-one
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 80,20
50 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 323,00
€ 274,55
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C15H14N4O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
266.30
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
€ 80,20
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Nevirapin,
assay
≥98% (HPLC)
Quality Segment
form
powder
color
white to tan
solubility
DMSO: ≥22 mg/mL
storage temp.
room temp
SMILES string
CC1=CC=NC2=C1NC(C(C=CC=N3)=C3N2C4CC4)=O
InChI
1S/C15H14N4O/c1-9-6-8-17-14-12(9)18-15(20)11-3-2-7-16-13(11)19(14)10-4-5-10/h2-3,6-8,10H,4-5H2,1H3,(H,18,20)
InChI key
NQDJXKOVJZTUJA-UHFFFAOYSA-N
Application
Nevirapine has been used as non-nucleoside reverse transcriptase inhibitor in in vitro porcine endogenous retrovirus replication, primary hepatocytes and bone marrow dendritic cells (BMDCs).
Biochem/physiol Actions
NNRTI (non-nucleoside reverse transcriptase inhibitor) of HIV-1
Nevirapine is an allosteric, non-nucleoside inhibitor of HIV reverse transcriptase (NNRTI). The Ki for inhibition of wild-type RT by Nevirapine is 200 nM.
Nevirapine interacts with glycine 190 residue of human immuno deficiency virus (HIV-2) reverse transcriptase. It is an antiretroviral drug which increases bile synthesis and activates electron transport chain. Use of nevirapine leads to liver toxicity and is associated with Nevirapine hypersensitivity syndrome.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
Y0000520BP1270PHR1757
Nevirapin British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
BP1270
Nevirapin
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
-
form
powder
form
-
form
solid
form
-
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
300
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-30°C
solubility
DMSO: ≥22 mg/mL
solubility
-
solubility
-
solubility
-
color
white to tan
color
-
color
-
color
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Nevirapin
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)