Fortfahren mit
SML0089
Abacavirsulfat
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
(1S,4R)-4-[2-Amino-6-(cyclopropylamino)-9H-purin-9-yl]-2-cyclopenten-1-methanolsulfat, ABC, Abacavir-Hemisulfat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 110,00
50 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 449,00
€ 381,65
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C14H18N6O · 0.5 H2SO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
335.37
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
€ 110,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]/D -30 to -40°, c = 0.5 in methanol
color
white to tan
solubility
H2O: ≥17 mg/mL
originator
GlaxoSmithKline
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OS(O)(=O)=O.Nc1nc(NC2CC2)c3ncn([C@@H]4C[C@H](CO)C=C4)c3n1.Nc5nc(NC6CC6)c7ncn([C@@H]8C[C@H](CO)C=C8)c7n5
InChI
1S/2C14H18N6O.H2O4S/c2*15-14-18-12(17-9-2-3-9)11-13(19-14)20(7-16-11)10-4-1-8(5-10)6-21;1-5(2,3)4/h2*1,4,7-10,21H,2-3,5-6H2,(H3,15,17,18,19);(H2,1,2,3,4)/t2*8-,10+;/m11./s1
InChI key
WMHSRBZIJNQHKT-FFKFEZPRSA-N
General description
Abacavir weist eine antivirale Wirkung auf. Es steht mit Myokardinfarkten und tödlichen Hypersensitivitätsreaktionen (HSR) in Verbindung.
Application
Abacavirsulfat wird als Verbindung zur Validierung der P19C5-Gastrulation in Mäusen eingesetzt. Es wird auch zur Einleitung von chromosomalen Doppelstrangbrüchen (DSB) eingesetzt und tötet T-Zell-Leukämie von Erwachsenen (ATL)-Zellen.
Abacavirsulfat wurde in der Zytotoxizität eingesetzt, um seine tumorfördernde Wirkung in U937-Zellen zu untersuchen.
Biochem/physiol Actions
Abacavirsulfat ist ein Nukleosid-Analogon reverser Transkriptaseinhibitor (NRTI); Guanosin-Analogon zur Behandlung von HIV und AIDS.
Nukleosid-Analogon reverser Transkriptaseinhibitor (NRTI); Guanosin-Analogon zur Behandlung von HIV und AIDS
In Zellen eingebundenes Abacavir wird zu dem triphosphathaltigen Guanin-Analogon Carbovir (CBV) umgewandelt und begünstigt die Erzeugung von höheren Doppelstrangbrüchen (DSB).
Features and Benefits
Diese Verbindung ist ein wichtiges Produkt für die ADME-Tox-Forschung. Klicken Sie bitte hier, um weitere ADME-Tox-Produkte zu entdecken. Weitere Informationen über bioaktive kleine Moleküle für andere Forschungsbereiche finden Sie hier: sigma.com/discover-bsm.
Diese Verbindung wurde von GlaxoSmithKline entwickelt. Um weitere pharmazeutisch entwickelte Verbindungen und zugelassene Therapeutika/Arzneimittelkandidaten anzuzeigen, klicken Sie bitte hier.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
PHR12561000408Y0001561
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
-
form
powder
form
-
form
-
form
-
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
-
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
solubility
H2O: ≥17 mg/mL
solubility
-
solubility
-
solubility
-
color
white to tan
color
-
color
-
color
-
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Repr. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)