Fortfahren mit
SML0014
Scutellarin hydrate
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
7-(β-D-Glucopyranuronosyloxy)-5,6-dihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-4H-1-benzopyran-4-one hydrate, Breviscapin, Scutellarein-7-O-β-D-glucuronide, 5,6-Dihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-4-oxo-4H-1-benzopyran-7-yl-β-D-glucopyranosiduronic acid hydrate
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 99,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C21H18O12 · xH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
462.36 (anhydrous basis)
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
€ 99,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
yellow
solubility
DMSO: ≥10 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1C(=O)O)O)O)O)Oc2cc3c(c(c2O)O)C(=O)C=C(O3)c4ccc(cc4)O
InChI
1S/C21H18O12/c22-8-3-1-7(2-4-8)10-5-9(23)13-11(31-10)6-12(14(24)15(13)25)32-21-18(28)16(26)17(27)19(33-21)20(29)30/h1-6,16-19,21-22,24-28H,(H,29,30)/t16-,17-,18+,19-,21+/m0/s1
InChI key
DJSISFGPUUYILV-ZFORQUDYSA-N
Application
Scutellarin hydrate may be used in MAPK-mediated cell signaling studies.
Biochem/physiol Actions
Scutellarin is a flavonoid that exhibits a number of cardio- and neuro-protective effects. Scutellarin inhibits p38 activity, ERK phosphorylation, and TGF-β expression and fibrosis in a rat myocardial infarct model. In a cerebral ischemia-reperfusion model, the compound reduced infarct volume and neurological deficits by increasing eNOS expression while inhibiting the induction of iNOS.
Features and Benefits
This compound is featured on the MAPKs and Nitric Oxide Synthases pages of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
PHL89788SML094773577
Scutellarin phyproof® Reference Substance
PHL89788
Scutellarin
form
powder
form
solid
form
powder
form
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98.0% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: ≥10 mg/mL
solubility
-
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
solubility
-
storage condition
desiccated
storage condition
-
storage condition
desiccated
storage condition
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)