Fortfahren mit
SMB00513
1-(3-Ethyl-2,4-dihydroxy-6-methoxyphenyl)-1-butanone
≥95% (LC/MS-UV)
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 mg
Versand in der Regel in 2 Wochen.
€ 663,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C13H18O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
238.28
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352205
MDL number:
€ 663,00
Versand in der Regel in 2 Wochen.
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥95% (LC/MS-UV)
form
solid
solubility
DMSO: 1 mg/mL
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC1=C(C(O)=CC(OC)=C1C(CCC)=O)CC
InChI
1S/C13H18O4/c1-4-6-9(14)12-11(17-3)7-10(15)8(5-2)13(12)16/h7,15-16H,4-6H2,1-3H3
InChI key
GRQAKVFPDMDUIF-UHFFFAOYSA-N
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)